missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,3-Dichloro-1,1,3,3-Tetraisopropyldisiloxan, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-105837
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
69304-37-6
MFCD00009655
DDYAZDRFUVZBMM-UHFFFAOYSA-N
1,3-dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane, 1,3-dichlorotetraisopropyldisiloxane, 1,1,3,3-tetraisopropyl-1,3-dichlorodisiloxane, 1,3-dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyl-disiloxane, disiloxane, 1,3-dichloro-1,1,3,3-tetrakis 1-methylethyl, 1,1,3,3-tetraisopropyl-1,3-dichlorosiloxane, chloro chlorodiisopropylsilyl oxy diisopropylsilane, chloro-chloro-di propan-2-yl silyl oxy-di propan-2-yl silane, tipdsicl2, tipdsi-cl2
172404
Chlor-[Chlor-di(propan-2-yl)silyl]oxy-di(propan-2-yl)silan
CC(C)[Si](C(C)C)(O[Si](C(C)C)(C(C)C)Cl)Cl
69304-37-6
MFCD00009655
DDYAZDRFUVZBMM-UHFFFAOYSA-N
1,3-dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane, 1,3-dichlorotetraisopropyldisiloxane, 1,1,3,3-tetraisopropyl-1,3-dichlorodisiloxane, 1,3-dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyl-disiloxane, disiloxane, 1,3-dichloro-1,1,3,3-tetrakis 1-methylethyl, 1,1,3,3-tetraisopropyl-1,3-dichlorosiloxane, chloro chlorodiisopropylsilyl oxy diisopropylsilane, chloro-chloro-di propan-2-yl silyl oxy-di propan-2-yl silane, tipdsicl2, tipdsi-cl2
172404
Chlor-[Chlor-di(propan-2-yl)silyl]oxy-di(propan-2-yl)silan
CC(C)[Si](C(C)C)(O[Si](C(C)C)(C(C)C)Cl)Cl

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane
Namenshinweis 96%
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 1.0000g/mL
Siedepunkt 120.0°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt 76°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C12H28Cl2OSi2
Strukturformel [(CH3)2CH]2Si(Cl)OSi(Cl)[CH(CH3)2]2
Brechungsindex 1.4533 to 1.4553
Menge 5 mL
Fieser 16,125; 17,121
Molekulargewicht (g/mol) 315.425
Formelmasse 315.42
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'