Learn More
1,3-Dichlor-2-Propanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022987
28.86 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
96-23-1
C3H6Cl2O
128.98
MFCD00000951
DEWLEGDTCGBNGU-UHFFFAOYSA-N
1,3-dichloro-2-propanol, dichlorohydrin, 1,3-dichloroisopropanol, 1,3-dichlorohydrin, glycerol 1,3-dichlorohydrin, 2-propanol, 1,3-dichloro, enodrin, 1,3-dichloro-2-hydroxypropane, 1,3-dichloroisopropyl alcohol, sym-glycerol dichlorohydrin
7289
CHEBI:18917
1,3-Dichlorpropan-2-ol
OC(CCl)CCl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
96-23-1
C3H6Cl2O
128.98
MFCD00000951
DEWLEGDTCGBNGU-UHFFFAOYSA-N
1,3-dichloro-2-propanol, dichlorohydrin, 1,3-dichloroisopropanol, 1,3-dichlorohydrin, glycerol 1,3-dichlorohydrin, 2-propanol, 1,3-dichloro, enodrin, 1,3-dichloro-2-hydroxypropane, 1,3-dichloroisopropyl alcohol, sym-glycerol dichlorohydrin
7289
CHEBI:18917
1,3-Dichlorpropan-2-ol
OC(CCl)CCl
1,3-Dichloro-2-propanol biotransformation to epichlorohydrin by the whole cells of recombinant Escherichia coli via resin-based in situ product removal has been investigated. It is used in the synthesis of glycerol, in the production of plastics and textiles and in the synthesis of pharmaceuticals. Also used as a solvent and as a cement for celluloid. It is also present in some foods, e.g. soy sauce, soup spices and instant soups, from hydrolization of proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Die Biotransformation von 1,3-Dichlor-2-propanol zu Epichlorhydrin durch die Gesamtzellen des rekombinanten Escherichia coli über die Entfernung von in situ Produkten auf Harzbasis wurde untersucht. Verwendung in der Synthese von Glycerin, in der Herstellung von Kunststoffen und Textilien und in der Synthese von Pharmazeutika. Vernwendung als Lösungsmittel und als Zement für Zelluloid. Vorhanden in einigen Lebensmitteln, z. B. Sojasoße, Suppenwürze und Instant-Suppen, aus der Hydrolisierung von Proteinen.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,3-Dichloro-2-propanol
Schmelzpunkt -4°C
Dichte 1.366
Siedepunkt 174°C to 176°C
Flammpunkt 85°C (185°F)
Strukturformel ClCH2CH(OH)CH2Cl
Brechungsindex 1.483
Menge 250 g
UN-Nummer UN2750
Beilstein 1732063
Merck Index 14,3074
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Formelmasse 128.99
Reinheit (%) ≥98%