Learn More
1,3-Dichlorobenzene-d4, TRC
Artikelnummer. 30379020
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
2 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30379020 1 mg
30375415 10 mg
30376466 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30379020 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4396631MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2199-70-4
Summenformel C6 2H4 Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 151.03
Synonym Benzene-1,2,3,5-d4, 4,6-dichloro- (8CI,9CI), Benzene-1,2,3,5-d4, dichloro- (7CI), 1,3-Dichlorobenzene D4, 1,3-Dichlorobenzene-d4
IUPAC-Name 1,3-dichloro-2,4,5,6-tetradeuteriobenzene
SMILES [2H]c1c([2H])c(Cl)c([2H])c(Cl)c1[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dichlorobenzene-d4
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H4Cl2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
Formelmasse 149.9941