missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,3-Dichlorisochinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-4812568
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7742-73-6
C9H5Cl2N
198.05
BRGZEQXWZWBPJH-UHFFFAOYSA-N
298625
1,3-Dichlorisochinolin
C1=CC=C2C(=C1)C=C(N=C2Cl)Cl
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7742-73-6
C9H5Cl2N
198.05
BRGZEQXWZWBPJH-UHFFFAOYSA-N
298625
1,3-Dichlorisochinolin
C1=CC=C2C(=C1)C=C(N=C2Cl)Cl

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1, 3-Dichloroisoquinoline
Schmelzpunkt 120.0°C to 122.0°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Synonym isoquinoline, 1,3-dichloro, 1,3-dichloro-isoquinoline, pubchem7254, 1, 3-dichloroisoquinoline, acmc-209p9x, ksc493q3b, 1,3-dichloroisoquinoline
Formelmasse 198.05
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Dichloroisoquinoline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'