Learn More
1,3-Dicyclohexylbenzimidazoliumchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11906661
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
1034449-15-4
C19H27ClN2
318.89
MFCD08705248
JACUDTKAZHCIPU-UHFFFAOYSA-M
1,3-dicyclohexylbenzimidazolium chloride, 1,3-dicyclohexyl-1??,3-benzodiazol-1-ylium chloride, 1,3-dicyclohexyl-1h-benzimidazol-3-ium chloride, 1,3-dicyclohexyl-1h-benzo d imidazol-3-ium chloride, 1,3-dicyclohexyl-2h-1,3-benzodiazol-2-ylium chloride
16218267
[Cl-].C1CCC(CC1)N1C=[N+](C2CCCCC2)C2=CC=CC=C12
1034449-15-4
C19H27ClN2
318.89
MFCD08705248
JACUDTKAZHCIPU-UHFFFAOYSA-M
1,3-dicyclohexylbenzimidazolium chloride, 1,3-dicyclohexyl-1??,3-benzodiazol-1-ylium chloride, 1,3-dicyclohexyl-1h-benzimidazol-3-ium chloride, 1,3-dicyclohexyl-1h-benzo d imidazol-3-ium chloride, 1,3-dicyclohexyl-2h-1,3-benzodiazol-2-ylium chloride
16218267
[Cl-].C1CCC(CC1)N1C=[N+](C2CCCCC2)C2=CC=CC=C12
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1, 3-Dicyclohexylbenzimidazolium chloride
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 209.9°C to 211.1°C
Farbe Braun bis weiß
Elementanalytik 67.30 to 75.90% C, 8.25 to 9.31% N
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name 1,3-Dicyclohexylbenzimidazol-3-ium;Chlorid
Formelmasse 318.89
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Dicyclohexylbenzimidazolium chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.