Learn More
1,3-Diethyl-2-thiobarbitursäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1, 3-Diethyl-2-thiobarbituric acid |
CAS Min. % | 98.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 105°C to 109°C |
Farbe | Weiß bis gelb |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 50 g |
Beilstein | 24, IV, 1885 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 1,3-Diethyl-2-thiobarbituric acid
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.