Learn More
1,3-Diethyl-2-thiobarbitursäure, 99 %, ACROS Organics™
20.80 € - 508.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 5217-47-0
Summenformel C8H12N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 200.26
MDL-Nummer MFCD00006676
InChI-Schlüssel SHBTUGJAKBRBBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diethyl-2-thiobarbituric acid, 1,3-diethylthiobarbituric acid, n,n'-diethylthiobarbituric acid, n,n'-diethyl-2-thiobarbituric acid, 1,3-diethyl-2-thioxodihydropyrimidine-4,6 1h,5h-dione, unii-bxb40m6a7w, 4,6 1h,5h-pyrimidinedione, 1,3-diethyldihydro-2-thioxo, barbituric acid, 1,3-diethyl-2-thio, bxb40m6a7w, 1,3-diethyldihydro-2-thioxopyrimidine-4,6 1h,5h-dione
PubChem CID 78890
IUPAC-Name 1,3-diethyl-2-sulfanylidene-1,3-diazinane-4,6-dione
SMILES CCN1C(=O)CC(=O)N(CC)C1=S
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10373712
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
171740050
5g Glasflasche
20.80 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 8
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10114480
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
171740500
50g Glasflasche
106.00 €
50 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 01-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10095313
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
171742500
250g Glasflasche
508.00 €
250 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 01-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
5217-47-0
200.26
SHBTUGJAKBRBBJ-UHFFFAOYSA-N
78890
CCN1C(=O)CC(=O)N(CC)C1=S
C8H12N2O2S
MFCD00006676
1,3-diethyl-2-thiobarbituric acid, 1,3-diethylthiobarbituric acid, n,n'-diethylthiobarbituric acid, n,n'-diethyl-2-thiobarbituric acid, 1,3-diethyl-2-thioxodihydropyrimidine-4,6 1h,5h-dione, unii-bxb40m6a7w, 4,6 1h,5h-pyrimidinedione, 1,3-diethyldihydro-2-thioxo, barbituric acid, 1,3-diethyl-2-thio, bxb40m6a7w, 1,3-diethyldihydro-2-thioxopyrimidine-4,6 1h,5h-dione
1,3-diethyl-2-sulfanylidene-1,3-diazinane-4,6-dione
Spezifikation
1, 3-Diethyl-2-thiobarbituric acid
Glasflasche
105°C to 109°C
5217-47-0
100.0
C8H12N2O2S
24, IV, 1885
SHBTUGJAKBRBBJ-UHFFFAOYSA-N
1,3-diethyl-2-sulfanylidene-1,3-diazinane-4,6-dione
78890
Pulver oder Kristalle
Authentic
Weiß bis gelb
5g
98.5
99%
MFCD00006676
1,3-diethyl-2-thiobarbituric acid, 1,3-diethylthiobarbituric acid, n,n'-diethylthiobarbituric acid, n,n'-diethyl-2-thiobarbituric acid, 1,3-diethyl-2-thioxodihydropyrimidine-4,6 1h,5h-dione, unii-bxb40m6a7w, 4,6 1h,5h-pyrimidinedione, 1,3-diethyldihydro-2-thioxo, barbituric acid, 1,3-diethyl-2-thio, bxb40m6a7w, 1,3-diethyldihydro-2-thioxopyrimidine-4,6 1h,5h-dione
CCN1C(=O)CC(=O)N(CC)C1=S
200.26
200.25
≥98.5%
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 1,3-Diethyl-2-thiobarbituric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.