Learn More
1,3-Diethyl-6-aminouracil, TRC
Artikelnummer. 30377911
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30377911 250 mg
30369084 1 g
30373867 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30377911 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD443675250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41740-15-2
Summenformel C8 H13 N3 O2
Molekulargewicht (g/mol) 183.21
IUPAC-Name 6-amino-1,3-diethylpyrimidine-2,4-dione
SMILES CCN1C(=CC(=O)N(CC)C1=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Diethyl-6-aminouracil
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H13N3O2/c1-3-10-6(9)5-7(12)11(4-2)8(10)13/h5H,3-4,9H2,1-2H3
Formelmasse 183.1008