Learn More
1,3-Dihydro-1-(1,2,3,6-Tetrahydro-4-pyridinyl)-2H-benzimidazol-2 -one, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509918
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
2147-83-3
C12H14N3O
216.26
MFCD00044827
YFEOSTXFQCDCAR-UHFFFAOYSA-O
1,3-dihydro-1-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl-2h-benzimidazole-2-one, 1,3-dihydro-1-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl-2h-benzimidazol-2-one, 3-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-1h-benzimidazol-2-one, 1-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl-2-benzimidazolinone, 1-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-1,3-dihydro-2h-benzimidazol-2-one, 1-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-2,3-dihydro-1h-1,3-benzodiazol-2-one, 1-4-1,2,5,6-tetrahydropyridyl-3-hydrobenzimidazol-2-one, 1-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-3h-1,3-benzodiazol-2-one, benzoimidazol-2-one, 1-1,2,3,6-tetrahydro-pyridin-4-yl-1,3-dihydro
75070
3-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)-1H-benzimidazol-2-on
O=C1NC2=CC=CC=C2N1C1=CC[NH2+]CC1
2147-83-3
C12H14N3O
216.26
MFCD00044827
YFEOSTXFQCDCAR-UHFFFAOYSA-O
1,3-dihydro-1-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl-2h-benzimidazole-2-one, 1,3-dihydro-1-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl-2h-benzimidazol-2-one, 3-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-1h-benzimidazol-2-one, 1-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl-2-benzimidazolinone, 1-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-1,3-dihydro-2h-benzimidazol-2-one, 1-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-2,3-dihydro-1h-1,3-benzodiazol-2-one, 1-4-1,2,5,6-tetrahydropyridyl-3-hydrobenzimidazol-2-one, 1-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-3h-1,3-benzodiazol-2-one, benzoimidazol-2-one, 1-1,2,3,6-tetrahydro-pyridin-4-yl-1,3-dihydro
75070
3-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)-1H-benzimidazol-2-on
O=C1NC2=CC=CC=C2N1C1=CC[NH2+]CC1
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,3-Dihydro-1-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-2H-benzimidazole-2-one
Schmelzpunkt 195.0°C to 200.0°C
Farbe Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,2-propanol,dmf,,dichloromethane and acetone
Formelmasse 215.25
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Dihydro-1-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-2H-benzimidazole-2-one
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.