Learn More
1,3-Dihydro-1-hydroxy-2,1-benzoxaborol-5-ol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,3-Dihydro-1-hydroxy-2,1-benzoxaborol-5-ol |
| CAS | 1187190-70-0 |
| Summenformel | C7H7BO3 |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H7BO3/c9-6-1-2-7-5(3-6)4-11-8(7)10/h1-3,9-10H,4H2 |
| SMILES | OB1OCc2cc(O)ccc12 |
| IUPAC-Name | 1-Hydroxy-3H-2,1-Benzoxaborol-5-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 149.94 |
| Formelmasse | 150.0488 |