Learn More
1,3-Dihydrothieno[3,4-b]Chinoxalin, 97 %, Alfa Aesar™
Marke:  Alfa Aesar H58905.09
Weitere Details : CAS : 3138-80-5 Netto-Gewicht : 0.01000kg
Menge 10g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15465088
  • 1200.00 € / 10 Gramm
Verfügbar ab
09-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
3138-80-5
188.248
OSKBIJDQSJQRQK-UHFFFAOYSA-N
11095365
C1C2=NC3=CC=CC=C3N=C2CS1
C10H8N2S
MFCD22683025
1,3-dihydrothieno 3,4-b quinoxaline, thieno 3,4-b quinoxaline, 1,3-dihydro, 1h,3h-thieno 3,4-b quinoxaline
1,3-Dihydrothieno[3,4-b]chinoxalin
Spezifikation
1,3-Dihydrothieno[3,4-b]quinoxaline
3138-80-5
MFCD22683025
OSKBIJDQSJQRQK-UHFFFAOYSA-N
1,3-Dihydrothieno[3,4-b]chinoxalin
11095365
97%
10g
C10H8N2S
1,3-dihydrothieno 3,4-b quinoxaline, thieno 3,4-b quinoxaline, 1,3-dihydro, 1h,3h-thieno 3,4-b quinoxaline
C1C2=NC3=CC=CC=C3N=C2CS1
188.248
188.25
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation