Learn More
1,3-Dihydroxynaphthalen, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510401
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
132-86-5
C10H8O2
160.17
XOOMNEFVDUTJPP-UHFFFAOYSA-N
1,3-naphthalenediol, 1,3-dihydroxynaphthalene, naphthoresorcinol, naphthoresoucinol, 3-hydroxybenzocyclohexadien-1-one, naphthoresorcin, ccris 7896, unii-5x457yew8y, acmc-1bvwb, naphthalenediol-1,3
8601
naphthalin-1,3-diol
C1=CC=C2C(=C1)C=C(C=C2O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
132-86-5
C10H8O2
160.17
XOOMNEFVDUTJPP-UHFFFAOYSA-N
1,3-naphthalenediol, 1,3-dihydroxynaphthalene, naphthoresorcinol, naphthoresoucinol, 3-hydroxybenzocyclohexadien-1-one, naphthoresorcin, ccris 7896, unii-5x457yew8y, acmc-1bvwb, naphthalenediol-1,3
8601
naphthalin-1,3-diol
C1=CC=C2C(=C1)C=C(C=C2O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1, 3-Dihydroxynaphthalene
Schmelzpunkt 123.0°C to 126.0°C
Farbe braun bis orange-rosa
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C10H6(OH)2
Menge 1 g
Beilstein 06,978
Merck Index 15,6481
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether,soluble in ethanol an diethyl ether,slightly soluble in acetone,benzene and ligroin
Formelmasse 160.17
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver