Learn More
1,3-Diiminoisoindoline, TRC
Artikelnummer. 30387547
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30387547 250 mg -
30376489 2.5 g 2.50 Gramm
30377678 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30387547 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD455198250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3468-11-9
Summenformel C8H7N3
Molekulargewicht (g/mol) 145.17
SMILES N=C1NC(=N)c2ccccc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Diiminoisoindoline
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H7N3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4H,(H3,9,10,11)
Formelmasse 145.064