Learn More
1,3-Diiodpentan, 98+ %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Beschreibung
1,3-Diiodopropane is used as a reagent for organic synthesis. 1, 3-Diiodopropane is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3-Diiodpropan wird als Reagenz für die organische Synthese verwendet. 1, 3-Diiodpropan ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Stabil, aber lichtempfindlich – im Dunkeln aufbewahren. Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
1,3-Diiodpropan wird als Reagenz für die organische Synthese verwendet. 1, 3-Diiodpropan ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Stabil, aber lichtempfindlich – im Dunkeln aufbewahren. Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,3-Diiodopropane |
Namenshinweis | Stabilized with copper |
Schmelzpunkt | -20°C |
Dichte | 2.565 |
Siedepunkt | 224°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.6415 |
Menge | 50 g |
Beilstein | 1731117 |
Empfindlichkeit | Light sensitive |