Learn More
1,3-Dimesitylimidazoliumchlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7030009
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
141556-45-8
C21H25ClN2
340.90
MFCD02684541
OTOSIXGMLYKKOW-UHFFFAOYSA-M
1,3-bis 2,4,6-trimethylphenyl imidazolium chloride, 1,3-dimesityl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1,3-dimesitylimidazolium chloride, 1,3-bis mesityl imidazolium chloride, imes.hcl, 1,3-bis 2,4,6-trimethylphenyl imidazoliumchloride, 1,3-2,4,6-trimethylphenyl imidazolium chloride, 1,3-bis-2,4,6-trimethylphenyl-1h-imidazolium chloride, 1,3-bis-2,4,6-trimethyl-phenyl-3h-imidazol-1-ium chloride, 1,3-dihydro-1,3-dimesityl-2h-imidazol-2-ylidene monohydrochloride
2734211
1,3-Bis(2,4,6-Trimethylphenyl)Imidazol-1-ium;Chlorid
[Cl-].CC1=CC(C)=C(N2C=C[N+](=C2)C2=C(C)C=C(C)C=C2C)C(C)=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
141556-45-8
C21H25ClN2
340.90
MFCD02684541
OTOSIXGMLYKKOW-UHFFFAOYSA-M
1,3-bis 2,4,6-trimethylphenyl imidazolium chloride, 1,3-dimesityl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1,3-dimesitylimidazolium chloride, 1,3-bis mesityl imidazolium chloride, imes.hcl, 1,3-bis 2,4,6-trimethylphenyl imidazoliumchloride, 1,3-2,4,6-trimethylphenyl imidazolium chloride, 1,3-bis-2,4,6-trimethylphenyl-1h-imidazolium chloride, 1,3-bis-2,4,6-trimethyl-phenyl-3h-imidazol-1-ium chloride, 1,3-dihydro-1,3-dimesityl-2h-imidazol-2-ylidene monohydrochloride
2734211
1,3-Bis(2,4,6-Trimethylphenyl)Imidazol-1-ium;Chlorid
[Cl-].CC1=CC(C)=C(N2C=C[N+](=C2)C2=C(C)C=C(C)C=C2C)C(C)=C1
Used as a phosphine-free ligand in various metal-catalyzed coupling reactions, often with advantageous results in difficult cases. For use in the Pd-catalyzed cross-coupling of aryl Grignards with aryl chlorides (Kumada reaction). Many examples have been recorded of the use of NHC ligands in the Suzuki coupling reaction, for examples utilizing 1,3-dimesitylimidazol-2-ylidene, in the coupling of arylboronic acids with relatively unreactive aryl chlorides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als phosphinfreier Ligand in verschiedenen metallkatalysierten Kupplungsreaktionen verwendet, oft mit vorteilhaften Ergebnissen in schwierigen Fällen. Zur Verwendung in der Pd-katalysierten Kreuzkupplung von Aryl-Grignards mit Arylchloriden (Kumada-Reaktion). Es wurden bereits viele Beispiele wurden für die Verwendung von NHC-Liganden in der Suzuki-Kupplungsreaktion aufgezeigt, zum Beispiel die Verwendung von 1,3-Dimesitylimidazol-2-yliden bei der Kupplung von Arylboronsäuren mit relativ unreaktiven Arylchloriden.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,3-Dimesitylimidazolium chloride
Schmelzpunkt >300°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 340.89
Reinheit (%) 96%