Learn More
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1, 3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-amine |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 10 g |
Formelmasse | 111.15 |
Reinheit (%) | 97% |