Learn More
1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-Ethylharnstoff, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7041675
29.66 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
32897-26-0
C8H19N3O
173.26
MFCD00027752
NGJUYARYEXGDNN-UHFFFAOYSA-N
1-3-dimethylamino propyl-3-ethylurea, 1-ethyl-3 3-dimethylamino urea, 1-ethyl-3-3-dimethylaminopropyl urea, urea, n-3-dimethylamino propyl-n'-ethyl, 3-3-dimethylamino propyl-1-ethylurea, 1-3-dimethylamino propyl-3-ethyl isourea, 1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylurea, 3-ethyl amino hydroxy methylene amino-n,n-dimethylpropan-1-amine
4196313
1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylharnstoff
CCNC(=O)NCCCN(C)C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
32897-26-0
C8H19N3O
173.26
MFCD00027752
NGJUYARYEXGDNN-UHFFFAOYSA-N
1-3-dimethylamino propyl-3-ethylurea, 1-ethyl-3 3-dimethylamino urea, 1-ethyl-3-3-dimethylaminopropyl urea, urea, n-3-dimethylamino propyl-n'-ethyl, 3-3-dimethylamino propyl-1-ethylurea, 1-3-dimethylamino propyl-3-ethyl isourea, 1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylurea, 3-ethyl amino hydroxy methylene amino-n,n-dimethylpropan-1-amine
4196313
1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylharnstoff
CCNC(=O)NCCCN(C)C
1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea is used in the preparation of cabergoline, which is a dopamine receptor used to treat Parkinsons syndrom.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-Ethylharnstoff wird bei der Herstellung von Cabergolin verwendet, einem Dopamin-Rezeptor zur Behandlung des Parkinson-Syndroms.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea
Strukturformel CH3CH2NHCONH(CH2)3N(CH3)2
Menge 250 mg
Beilstein 4961600
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 173.26
Reinheit (%) 97%