Learn More
1,3-Dimethylpentylamine Hydrochloride Salt, TRC
Artikelnummer. 30132430
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30132430 500 mg 500 Milligramm
30132567 50 mg 50 Milligramm
17984115 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132430 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD476600500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13803-74-2
Summenformel C7 H17 N . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 151.68
Synonym Dimethylamylamine Hydrochloride, 4-Methyl-2-hexanamine Hydrochloride, DMAA HCl
IUPAC-Name 4-methylhexan-2-amine;hydrochloride
SMILES Cl.CCC(C)CC(C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylhexanamine hydrochloride
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H17N.ClH/c1-4-6(2)5-7(3)8;/h6-7H,4-5,8H2,1-3H3;1H
Formelmasse 151.1128