Learn More
1,3-Dimethyluracil-5-carboxaldehyd, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11419430
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11419430 250 mg 250 Milligramm
11429430 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419430 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50287.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4869-46-9
Summenformel C7H8N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 168.15
MDL-Nummer MFCD00099582
InChI-Schlüssel KGJFRZOATIXYPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dimethyluracil-5-carboxaldehyde, 1,3-dimethyl-5-formyluracil, 1,3-dime-5-formu, 1,3-dimethyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 1,2,3,4-tetrahydro-1,3-dimethyl-2,4-dioxo, 1,3-dimethyl-2,6-dioxo-1,3-dihydropyrimidine-5-carbaldehyde, acmc-1asas, 5-formyl-1,3-dimethyluracil, 1,3-dimethyl-2,4-dioxo-pyrimidine-5-carbaldehyde, 1,3-dimethyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin
PubChem CID 453092
IUPAC-Name 1,3-Dimethyl-2,4-Dioxopyrimidin-5-Carbaldehyd
SMILES CN1C=C(C=O)C(=O)N(C)C1=O
Specifications
Chemischer Name oder Material 1,3-Dimethyluracil-5-carboxaldehyde
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 168.15
Reinheit (%) 96%