missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,3-Dimethyluracil-5-carboxaldehyd, 96 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 11429430
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11429430 1 g 1 Gramm
11419430 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11429430 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50287.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 4869-46-9
Summenformel C7H8N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 168.15
MDL-Nummer MFCD00099582
InChI-Schlüssel KGJFRZOATIXYPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dimethyluracil-5-carboxaldehyde, 1,3-dimethyl-5-formyluracil, 1,3-dime-5-formu, 1,3-dimethyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 1,2,3,4-tetrahydro-1,3-dimethyl-2,4-dioxo, 1,3-dimethyl-2,6-dioxo-1,3-dihydropyrimidine-5-carbaldehyde, acmc-1asas, 5-formyl-1,3-dimethyluracil, 1,3-dimethyl-2,4-dioxo-pyrimidine-5-carbaldehyde, 1,3-dimethyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin
PubChem CID 453092
IUPAC-Name 1,3-Dimethyl-2,4-Dioxopyrimidin-5-Carbaldehyd
SMILES CN1C=C(C=O)C(=O)N(C)C1=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1,3-Dimethyluracil-5-carboxaldehyde
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 168.15
Reinheit (%) 96%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.