missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,3-Dinitrobenzene, TRC

Artikelnummer. 30137789
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
25 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30137789 250 g 250 Gramm
30138231 50 g 50 Gramm
18080200 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30137789 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD479835250G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 99-65-0
Summenformel C6 H4 N2 O4
Molekulargewicht (g/mol) 168.11
Synonym Benzene, 1,3-dinitro-, Benzene, m-dinitro- (8CI), 1,3-Dinitrobenzene, DNB, DNB (explosive), Meta-dinitrobenzene, NSC 7189, m-Dinitrobenzene, m-Dinitrobenzene
IUPAC-Name 1,3-dinitrobenzene
SMILES [O-][N+](=O)c1cccc(c1)[N+](=O)[O-]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1,3-Dinitrobenzene
Menge 250 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H4N2O4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H
Formelmasse 168.0171
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.