Learn More
1,3-Diolein, ∼99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11491032 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11491032 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11491032 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219515210
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 2465-32-9
Summenformel C39H72O5
Molekulargewicht (g/mol) 621
MDL-Nummer MFCD00042913
InChI-Schlüssel DRAWQKGUORNASA-CLFAGFIQSA-N
Synonym Glycerin 1,3-Dioleat, 2-Hydroxy-1,3-propandiyldioleat, 9-Octadecensäure z-, 2-hydroxy-1,3-propandiylester, Caprol-MPGO, 2-hydroxy-1,3-propanediyl dioleate, erf7s0xx7k, diacylglycerol 18:1/0:0/18:1, 9-octadecenoic acid z-, 2-hydroxy-1,3-propanediyl ester, capmul mpgo, caprol mpgo
PubChem CID 5497165
ChEBI CHEBI:75735
IUPAC-Name [2-Hydroxy-3-[(Z)-octadec-9-enoyl]oxypropyl] (Z)-octadec-9-enoat
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Diolein
Farbe Farblos
Dichte 0.934 g/cm3 (L)
Prozentgehaltsbereich ∽ 99 %
Menge 10 mg
Formelmasse 621
Reinheit (%) 0.994
Physikalische Form Gefrorene Lösung