Learn More
1,3-Dioleoylglycerol, TRC
Artikelnummer. 30371702
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30371702 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30371702 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD484210100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-diolein
CAS 2465-32-9
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C37H68O5
Menge 100 mg
Synonym 1,3-Dioleoylglycerol, Glycerol 1,3-dioleate, 2-Hydroxy-1,3-propanediyl dioleate, 1,3-Di(cis-9-octadecenoyl)glycerol
InChI-Formel InChI=1S/C37H68O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-36(39)41-33-35(38)34-42-37(40)32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,35,38H,3-16,21-34H2,1-2H3/b19-17-,20-18-
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCC\C=C/CCCCCCCC
IUPAC-Name [3-[(Z)-Heptadec-8-enoyl]oxy-2-hydroxypropyl] (Z)-Heptadec-8-enoat
Molekulargewicht (g/mol) 592.93
Formelmasse 592.5067
Reinheit (%) >95