Learn More
1,3-Dioleoylglycerol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,3-diolein |
| CAS | 2465-32-9 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C37H68O5 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 1,3-Dioleoylglycerol, Glycerol 1,3-dioleate, 2-Hydroxy-1,3-propanediyl dioleate, 1,3-Di(cis-9-octadecenoyl)glycerol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C37H68O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-36(39)41-33-35(38)34-42-37(40)32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,35,38H,3-16,21-34H2,1-2H3/b19-17-,20-18- |
| SMILES | CCCCCCCC\C=C/CCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCC\C=C/CCCCCCCC |
| IUPAC-Name | [3-[(Z)-Heptadec-8-enoyl]oxy-2-hydroxypropyl] (Z)-Heptadec-8-enoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 592.93 |
| Mehr anzeigen |