missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,3-Dipalmitoyl-2-chlorpropandiol 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,3-Dipalmitoyl-2-chloropropanediol |
| CAS | 169471-41-4 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 1,3-Dipalmitoyl-2-chloropropanediol |
| Versandbedingung | +20°C |
| Summenformel | C35 H67 Cl O4 |
| Konzentration | 100 μg/mL |
| Zertifizierung/Konformität | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Hexadecanoic acid, 1,1'-(2-chloro-1,3-propanediyl) ester, Hexadecanoic acid, 2-chloro-1,3-propanediyl ester (9CI), 1,1'-(2-Chloro-1,3-propanediyl) dihexadecanoate, 1,2-Dipalmitoyl-3-chloropropane |
| InChI-Formel | InChI=1S/C35H67ClO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(37)39-31-33(36)32-40-35(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h33H,3-32H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(Cl)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?