Learn More
1,3-Dipalmitoyl-2-chloropropanediol, TRC
Artikelnummer. 17969854
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17969854 25 mg 25 Milligramm
17968124 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17969854 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD48684025MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 169471-41-4
Summenformel C35 H67 Cl O4
Molekulargewicht (g/mol) 587.36
Synonym Hexadecanoic acid, 1,1'-(2-chloro-1,3-propanediyl) ester, Hexadecanoic acid, 2-chloro-1,3-propanediyl ester (9CI), 1,1'-(2-Chloro-1,3-propanediyl) dihexadecanoate, 1,2-Dipalmitoyl-3-chloropropane
IUPAC-Name (2-chloro-3-hexadecanoyloxypropyl) hexadecanoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(Cl)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dipalmitoyl-2-chloropropanediol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C35H67ClO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(37)39-31-33(36)32-40-35(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h33H,3-32H2,1-2H3
Formelmasse 586.4728
Reinheit (%) >95%