missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,3-Diphenyl-1,3-Propandion, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7021210
27.80 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
120-46-7
C15H12O2
224.259
MFCD00003085
NZZIMKJIVMHWJC-UHFFFAOYSA-N
dibenzoylmethane, 1,3-diphenyl-1,3-propanedione, 2-benzoylacetophenone, phenyl phenacyl ketone, 1,3-propanedione, 1,3-diphenyl, rhodiastab 83, omega-benzoylacetophenone, dibenzoyl-methane, karenzu dk2, unii-ans7me8okc
8433
CHEBI:75417
1,3-Diphenylpropan-1,3-dion
C1=CC=C(C=C1)C(=O)CC(=O)C2=CC=CC=C2
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
120-46-7
C15H12O2
224.259
MFCD00003085
NZZIMKJIVMHWJC-UHFFFAOYSA-N
dibenzoylmethane, 1,3-diphenyl-1,3-propanedione, 2-benzoylacetophenone, phenyl phenacyl ketone, 1,3-propanedione, 1,3-diphenyl, rhodiastab 83, omega-benzoylacetophenone, dibenzoyl-methane, karenzu dk2, unii-ans7me8okc
8433
CHEBI:75417
1,3-Diphenylpropan-1,3-dion
C1=CC=C(C=C1)C(=O)CC(=O)C2=CC=CC=C2

1,3-Diphenyl-1,3-propanedione, is a minor constituent of licorice found to inhibit mammary tumorigenesis, lymphomas, and leukemias in mice. It acts as a heat stabilizer& antitumour agent. It is used in perfumery and as well as in organic synthesis.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
1,3-Diphenyl-1,3-Propanedion ist ein kleinerer Bestandteil von Lakritz, der nachweislich Brusttumorigenese, Lymphome und Leukämien bei Mäusen hemmt. Dient als Wärmestabilisator und Antitumormittel. Wird sowohl in der Parfümerie als auch in der organischen Synthese verwendet.

Löslichkeit
Ist löslich in Äther, Chloroform und wässrigem Natriumhydroxid. Unlöslich in Wasser.

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, sauren Anhydriden, Halogenen und Halogensäuren fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,3-Diphenyl-1,3-propanedione
Schmelzpunkt 76°C to 80°C
Siedepunkt 219°C to 221°C (18 mmHg)
Menge 25 g
Beilstein 514910
Merck Index 14,3009
Löslichkeitsinformationen It is Soluble in ether,chloroform,and aqueous sodium hydroxide. Insoluble in water.
Formelmasse 224.26
Reinheit (%) ≥98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'