Learn More
1,3-Diphenylaceton, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7043806
31.20 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
102-04-5
C15H14O
210.28
MFCD00004795
YFKBXYGUSOXJGS-UHFFFAOYSA-N
1,3-diphenylacetone, dibenzyl ketone, 1,3-diphenyl-2-propanone, benzyl ketone, 2-propanone, 1,3-diphenyl, 1,3-diphenylpropanone, alpha,alpha'-diphenylacetone, 1,3-diphenyl-propan-2-one, unii-9y07g5udkq, fema no. 2397
7593
1,3-diphenylpropan-2-one
O=C(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
102-04-5
C15H14O
210.28
MFCD00004795
YFKBXYGUSOXJGS-UHFFFAOYSA-N
1,3-diphenylacetone, dibenzyl ketone, 1,3-diphenyl-2-propanone, benzyl ketone, 2-propanone, 1,3-diphenyl, 1,3-diphenylpropanone, alpha,alpha'-diphenylacetone, 1,3-diphenyl-propan-2-one, unii-9y07g5udkq, fema no. 2397
7593
1,3-diphenylpropan-2-one
O=C(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1
1,3-Diphenylacetone is used in the aldol condensation reaction with benzil (a dicarbonyl) and base to create tetraphenylcyclopentadienone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3-Diphenylaceton wird bei der Aldol-Kondensation mit Benzil (einem Dicarbonyl) und als Basis für die Synthese von Tetraphenylcyclopentadienon verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,3-Diphenylacetone
Schmelzpunkt 32°C to 36°C
Dichte 1.04
Siedepunkt 330°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 25 g
Beilstein 974767
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 210.28
Reinheit (%) ≥98%