Learn More
1,3-Diphenylaceton, 99 %, ACROS Organics™
40.50 € - 396.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 102-04-5
Summenformel C15H14O
Molekulargewicht (g/mol) 210.28
MDL-Nummer MFCD00004795
InChI-Schlüssel YFKBXYGUSOXJGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diphenylacetone, dibenzyl ketone, 1,3-diphenyl-2-propanone, benzyl ketone, 2-propanone, 1,3-diphenyl, 1,3-diphenylpropanone, alpha,alpha'-diphenylacetone, 1,3-diphenyl-propan-2-one, unii-9y07g5udkq, fema no. 2397
PubChem CID 7593
IUPAC-Name 1,3-diphenylpropan-2-one
SMILES O=C(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10011040
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
117170250
25g Glasflasche 40.50 €
25 Gramm
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 11-11-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10051070
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
117171000
100g Glasflasche 110.00 €
100 Gramm
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 11-11-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11994841
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
117175000
500g Glasflasche
396.00 €
500 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 11-11-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
102-04-5
210.28
YFKBXYGUSOXJGS-UHFFFAOYSA-N
7593
O=C(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1
C15H14O
MFCD00004795
1,3-diphenylacetone, dibenzyl ketone, 1,3-diphenyl-2-propanone, benzyl ketone, 2-propanone, 1,3-diphenyl, 1,3-diphenylpropanone, alpha,alpha'-diphenylacetone, 1,3-diphenyl-propan-2-one, unii-9y07g5udkq, fema no. 2397
1,3-diphenylpropan-2-one
Spezifikation
1, 3-Diphenylacetone
>110°C
Glasflasche
330.0°C
30.0°C to 34.0°C
102-04-5
100.0
C15H14O
MFCD00004795
01,198; 04,123
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble ethanol, diethyl ether, petroleum ether
O=C(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1
210.28
210.27
99%
1.0400g/mL
Authentic
1.04
Gelb
25g
98.5
98.5% min. (GC)
C6H5CH2COCH2C6H5
07,445
1,3-diphenylacetone, dibenzyl ketone, 1,3-diphenyl-2-propanone, benzyl ketone, 2-propanone, 1,3-diphenyl, 1,3-diphenylpropanone, alpha,alpha'-diphenylacetone, 1,3-diphenyl-propan-2-one, unii-9y07g5udkq, fema no. 2397
YFKBXYGUSOXJGS-UHFFFAOYSA-N
1,3-diphenylpropan-2-one
7593
Flüssigkeit oder kristalline Masse