Learn More
1,3-Dithian, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080799
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
505-23-7
C4H8S2
120.228
MFCD00006654
WQADWIOXOXRPLN-UHFFFAOYSA-N
1,3-dithiacyclohexane, m-dithiane, dithiane-1,3, 1,3-dithian, dithiane-1,3 french, 1,3 dithiane, ccris 6777, m-dithiane, 8ci, 1,3 dithiocyclohexane, acmc-209knk
10451
CHEBI:47845
1,3-Dithian
C1CSCSC1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
505-23-7
C4H8S2
120.228
MFCD00006654
WQADWIOXOXRPLN-UHFFFAOYSA-N
1,3-dithiacyclohexane, m-dithiane, dithiane-1,3, 1,3-dithian, dithiane-1,3 french, 1,3 dithiane, ccris 6777, m-dithiane, 8ci, 1,3 dithiocyclohexane, acmc-209knk
10451
CHEBI:47845
1,3-Dithian
C1CSCSC1
1,3-Dithiane is used in umpolung reactions such as the Corey-Seebach reaction. It acts as a reagent for the deoxygenation of sulfoxides to their corresponding sulfides. Further, it is used as a protecting group for carbonyl compounds used in organic synthesis. It serves as a useful labeled synthon. In addition to this, it is used in the preparation of 2-ethyl-[1,3]dithiane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3-Dithian wird bei Umpolungsreaktionen wie der Corey-Seebach-Reaktion verwendet. Es dient als Reagenz für die Desoxygenierung von Sulfoxiden zu ihren entsprechenden Sulfiden. Darüber hinaus dient es als Schutzgruppe für Carbonylverbindungen, die in der organischen Synthese verwendet werden. Es dient als nützliches markiertes Synthon. Darüber hinaus wird es bei der Herstellung von 2-Ethyl-[1,3]dithian verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Benzol, Äther, Chloroform und Terahydrofuran. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,3-Dithiane
Schmelzpunkt 52°C to 55°C
Siedepunkt 207°C to 208°C
Flammpunkt 90°C (194°F)
Geruch Stench
Menge 5 g
UN-Nummer UN3335
Beilstein 102534
Löslichkeitsinformationen Soluble in benzene,ether,chloroform and terahydrofuran. Slightly soluble in water.
Formelmasse 120.24
Reinheit (%) 98%