Learn More
1,3-Dithiolan-2-imin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,3-Dithiolan-2-imine |
| CAS | 4472-81-5 |
| Summenformel | C3H5NS2 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | Dithioimidocarbonic Acid Cyclic Ethylene Ester, 1,2-Ethanedithiol Cyclic Dithioimidocarbonate, 1,2-Ethanedithiol Cyclic Ester With Dithioimidocarbonic Acid, Carbonimidodithioic Acid Cyclic 1,2-Ethanediyl Ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H5NS2/c4-3-5-1-2-6-3/h4H,1-2H2 |
| SMILES | N=C1SCCS1 |
| IUPAC-Name | 1,3-Dithiolan-2-imin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 119.21 |
| Formelmasse | 118.9863 |