missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 1-(3-Ethoxycarbonylphenyl)-pyrrol, 98 %

Marke:  Alfa Aesar™ H33504.14

Weitere Details : CAS : 83140-93-6 Netto-Gewicht : 0.02500kg

Menge 25g

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15466317

  • 191.00 € / 25 Gramm

Verfügbar ab
25-05-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Chemische Identifikatoren

83140-93-6
215.252
BOAJVZUYGSTURO-UHFFFAOYSA-N
4763724
CCOC(=O)C1=CC(=CC=C1)N2C=CC=C2
C13H13NO2
MFCD06205096
ethyl 3-pyrrol-1-yl benzoate, ethyl 3-1-pyrrolyl benzoate, ethyl 3-1-pyrrolyl-benzoate, 1-3-ethoxycarbonylphenyl pyrrole, 3-1-pyrrolyl benzoic acid ethyl ester
Ethyl 3-Pyrrol-1-ylbenzoat

Spezifikation

1-(3-Ethoxycarbonylphenyl)pyrrole
122°C (0.19mmHg)
25g
C13H13NO2
ethyl 3-pyrrol-1-yl benzoate, ethyl 3-1-pyrrolyl benzoate, ethyl 3-1-pyrrolyl-benzoate, 1-3-ethoxycarbonylphenyl pyrrole, 3-1-pyrrolyl benzoic acid ethyl ester
CCOC(=O)C1=CC(=CC=C1)N2C=CC=C2
215.252
215.25
Air Sensitive
64°C to 65°C
83140-93-6
MFCD06205096
BOAJVZUYGSTURO-UHFFFAOYSA-N
Ethyl 3-Pyrrol-1-ylbenzoat
4763724
98%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation