Learn More
1-(3-Fluorphenyl)-2-thiourea, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-(3-Fluorophenyl)-2-thiourea |
Schmelzpunkt | 113°C to 117°C |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | F6C6H4NHCSNH2 |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble |
Formelmasse | 170.21 |
Reinheit (%) | 98% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 1-(3-Fluorophenyl)-2-thiourea
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/