missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 1-(3-Fluorphenyl)propanol, 97 %

Marke:  Alfa Aesar™ H32342.09

Weitere Details : CAS : 701-38-2 Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge 10g

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15465057

  • 72.93 € / 10 Gramm

Verfügbar ab
20-05-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Chemische Identifikatoren

701-38-2
154.184
UINJQZXICQEKRH-UHFFFAOYSA-N
20642621
CCC(C1=CC(=CC=C1)F)O
C9H11FO
MFCD08062380
1-3-fluorophenyl propan-1-ol, 3-fluorophenyl-1-propanol, 1-3-fluorophenyl propanol, 1-3-fluorophenyl-1-propanol, 1-3-fluoro-phenyl-propan-1-ol
1-(3-fluorphenyl)propan-1-ol

Spezifikation

1-(3-Fluorophenyl)propanol
701-38-2
MFCD08062380
UINJQZXICQEKRH-UHFFFAOYSA-N
1-(3-fluorphenyl)propan-1-ol
20642621
97%
10g
C9H11FO
1-3-fluorophenyl propan-1-ol, 3-fluorophenyl-1-propanol, 1-3-fluorophenyl propanol, 1-3-fluorophenyl-1-propanol, 1-3-fluoro-phenyl-propan-1-ol
CCC(C1=CC(=CC=C1)F)O
154.184
154.18
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation