Learn More
1,3-Indanedion, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is used in the first stage of forensic identification of latent fingerprints. It is particularly useful for paper, and for items printed with thermal inks such as receipts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Verwendung in der ersten Phase der forensischen Identifizierung von latenten Fingerabdrücken. Eignet sich besonders für Papier und für Artikel, die mit Thermodruckfarben, wie z. B. Quittungen, gedruckt werden.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Äther, Benzol, schwer wasserlöslich.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,3-Indanedione |
| Schmelzpunkt | 128°C to 132°C |
| Dichte | 1.37 |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 1210061 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethanol,ether,benzene,slightly soluble in water. |
| Formelmasse | 146.15 |
| Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
- 1,3-Indanedione
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- MIXTURE LIST-Contain: 1H-Indene-1,3(2H)-dione