Learn More
1-(3-Iodbenzyl)-1H-1,2,4-triazol, ≥95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10545174
Click to view available options
Menge:
1 g
Chemischer Name oder Material 1-(3-Iodobenzyl)-1H-1, 2, 4-triazole
CAS 615534-73-1
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Summenformel C9H8IN3
MDL-Nummer MFCD08271930
Menge 1 g
Synonym 1-3-iodobenzyl-1h-1,2,4-triazole, 1-3-iodophenyl methyl-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole,1-3-iodophenyl methyl, 1-3-iodobenzyl-1h-1,2,4 triazole, 3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl iodobenzene, 1-3-iodophenyl methyl-1h-1,2,4-triazole
InChI-Schlüssel RFHFJBONYNRFAA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC(=C1)I)CN2C=NC=N2
IUPAC-Name 1-[(3-iodphenyl)methyl]-1,2,4-triazol
Molekulargewicht (g/mol) 285.088
PubChem CID 18525776
Formelmasse 285.08
Reinheit (%) 95%