Learn More
1-(3-Methoxyphenyl)-piperazin Dihydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7043698
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
6968-76-9
C11H18Cl2N2O
265.178
MFCD00035285
UKUNKQNESKRETR-UHFFFAOYSA-N
1-3-methoxyphenyl piperazine dihydrochloride, unii-q0t82qhg7n, 1-3-methoxyphenyl piperazine 2hcl, q0t82qhg7n, piperazine, 1-3-methoxyphenyl-, dihydrochloride, 1-3-methoxyphenyl piperazindihydrochlorid, 1-3-methoxyphenyl piperazine hcl, pubchem15280, 1-3-methoxyphenyl piperazinehydrochloride, n-3-methoxyphenyl piperazine dihydrochloride
81429
1-(3-Methoxyphenyl)Piperazin;Dihydrochlorid
COC1=CC=CC(=C1)N2CCNCC2.Cl.Cl
6968-76-9
C11H18Cl2N2O
265.178
MFCD00035285
UKUNKQNESKRETR-UHFFFAOYSA-N
1-3-methoxyphenyl piperazine dihydrochloride, unii-q0t82qhg7n, 1-3-methoxyphenyl piperazine 2hcl, q0t82qhg7n, piperazine, 1-3-methoxyphenyl-, dihydrochloride, 1-3-methoxyphenyl piperazindihydrochlorid, 1-3-methoxyphenyl piperazine hcl, pubchem15280, 1-3-methoxyphenyl piperazinehydrochloride, n-3-methoxyphenyl piperazine dihydrochloride
81429
1-(3-Methoxyphenyl)Piperazin;Dihydrochlorid
COC1=CC=CC(=C1)N2CCNCC2.Cl.Cl
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
1-(3-Methoxyphenyl)piperazin Dihydrochlorid wird als Arylpiperazinverbindung verwendet, die ein wichtiges Zwischenprodukt bei der Herstellung verschiedener Pharmazeutika ist, die zur Behandlung von Depressionen und posttraumatischem Stress verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-(3-Methoxyphenyl)piperazine dihydrochloride
Schmelzpunkt ∽214°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 5647713
Empfindlichkeit Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 265.18
Reinheit (%) 97%