Learn More
1-(3-Methoxypropyl)-4-piperidinamin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(3-Methoxypropyl)-4-piperidinamine |
| CAS | 179474-79-4 |
| Summenformel | C9 H20 N2 O |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 1-(3-Methoxypropyl)piperidin-4-amine, Prucalopride Intermediate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H20N2O/c1-12-8-2-5-11-6-3-9(10)4-7-11/h9H,2-8,10H2,1H3 |
| SMILES | COCCCN1CCC(N)CC1 |
| IUPAC-Name | 1-(3-Methoxypropyl)piperidin-4-amin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 172.268 |
| Formelmasse | 172.158 |