Learn More
1-(3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)piperazine, TRC
Artikelnummer. 30478798
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30478798 500 mg 500 Milligramm
30471539 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30478798 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM324795500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 401566-79-8
Summenformel C14H18N4
Molekulargewicht (g/mol) 242.32
Synonym 1-(3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)-piperazine
IUPAC-Name 1-(3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)piperazine
SMILES CC1=NN(C2=CC=CC=C2)C(N3CCNCC3)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)piperazine
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H18N4/c1-12-11-14(17-9-7-15-8-10-17)18(16-12)13-5-3-2-4-6-13/h2-6,11,15H,7-10H2,1H3
Formelmasse 242.15