Learn More
1,3-O-Dibenzyl-N-acetyl-Beta-D-glucosamin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,3-O-Dibenzyl-N-acetyl-beta-D-glucosamine |
| CAS | 14855-31-3 |
| Summenformel | C22H27NO6 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Phenylmethyl 2-(Acetylamino)-2-deoxy-3-O-(phenylmethyl)-β-D-glucopyranoside |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H27NO6/c1-15(25)23-19-21(27-13-16-8-4-2-5-9-16)20(26)18(12-24)29-22(19)28-14-17-10-6-3-7-11-17/h2-11,18-22,24,26H,12-14H2,1H3,(H,23,25)/t18-,19?,20-,21-,22-/m1/s1 |
| SMILES | O[C@H]1[C@H](OCC2=CC=CC=C2)[C@@H](NC(C)=O)[C@H](OCC3=CC=CC=C3)O[C@@H]1CO |
| IUPAC-Name | N-((2R,3R,4R,5S,6R)-2,4-Bis(benzyloxy)-5-Hydroxy-6-(Hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)acetamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 401.45 |
| Formelmasse | 401.18 |