missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,3-Thiazol-2-ylmethylamin, 97 %, Maybridge

Marke:  Maybridge CC09513DE

Weitere Details : CAS : 55661-33-1 Netto-Gewicht : 0.05500kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : III

Menge 5g
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10011264

  • 1064.90 € / 5 Gramm

Verfügbar ab
09-11-2020

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Spezifikation

Chemische Identifikatoren

850852-85-6
150.624
AAJCCSYSPIKAJY-UHFFFAOYSA-N
42614216
C1=CSC(=N1)CN.Cl
C4H7ClN2S
MFCD02854204
thiazol-2-ylmethanamine hydrochloride, 2-aminomethylthiazole hcl, 1,3-thiazol-2-ylmethanamine hydrochloride, 2-aminomethylthiazole hydrochloride, 2-amino methylthiazole hydrochloride, c-thiazol-2-yl-methylamine hydrochloride, 2-thiazolemethanamine hydrochloride, 1,3-thiazol-2-ylmethylamine hydrochloride, 2-aminomethyl thiazole hydrochloride, 1,3-thiazol-2-ylmethylamine, chloride
1,3-Thiazol-2-ylmethanamin;hydrochlorid

Spezifikation

1, 3-Thiazol-2-ylmethylamine hydrochloride
5g
96.5
97%
MFCD02854204
AAJCCSYSPIKAJY-UHFFFAOYSA-N
1,3-Thiazol-2-ylmethanamin;hydrochlorid
42614216
97%
Bernsteinfarbene Glasflasche
850852-85-6
100.0
C4H7ClN2S
thiazol-2-ylmethanamine hydrochloride, 2-aminomethylthiazole hcl, 1,3-thiazol-2-ylmethanamine hydrochloride, 2-aminomethylthiazole hydrochloride, 2-amino methylthiazole hydrochloride, c-thiazol-2-yl-methylamine hydrochloride, 2-thiazolemethanamine hydrochloride, 1,3-thiazol-2-ylmethylamine hydrochloride, 2-aminomethyl thiazole hydrochloride, 1,3-thiazol-2-ylmethylamine, chloride
C1=CSC(=N1)CN.Cl
150.624
150.63
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation