Learn More
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]Ethanol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15405707
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15405707 1 g 1 Gramm
15415707 5 g 5 Gramm
15425707 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15405707 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32922.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 454-91-1
Summenformel C9H9F3O
Molekulargewicht (g/mol) 190.17
MDL-Nummer MFCD00021868
InChI-Schlüssel YNVXCOKNHXMBQC-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-3-trifluoromethyl phenyl ethanol, alpha-methyl-3-trifluoromethyl benzyl alcohol, 1-3-trifluoromethyl phenyl ethan-1-ol, alpha-methyl-3-trifluoromethylbenzyl alcohol, pubchem7467, .alpha.-methyl-m-trifluoromethylbenzyl alcohol, 3-trifluoromethylphenylethanol, 3-trifluoromethylphenyl ethanol, 1-3-trifluoromethyl-phenyl ethanol
PubChem CID 136296
IUPAC-Name 1-[3-(Trifluormethyl)phenyl]ethanol
SMILES CC(O)C1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Dichte 1.249
Siedepunkt 100°C to 102°C (17 mmHg)
Flammpunkt 96°C (205°F)
Brechungsindex 1.458
Menge 1 g
Formelmasse 190.17
Reinheit (%) 98%