Learn More
1-(4-(2-Bromethyl)phenyl)ethanon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(4-(2-Bromoethyl)phenyl)ethanone |
| CAS | 40422-73-9 |
| Summenformel | C10H11BrO |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H11BrO/c1-8(12)10-4-2-9(3-5-10)6-7-11/h2-5H,6-7H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1ccc(CCBr)cc1 |
| IUPAC-Name | 1-[4-(2-Bromethyl)phenyl]ethanon |
| Molekulargewicht (g/mol) | 227.1 |
| Formelmasse | 225.9993 |