missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-2,3-epoxypropan, Mikromol™

Artikelnummer. 30051681
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30051681 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30051681 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0027.02

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-2,3-epoxypropan
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Chemischer Name oder Material 1-(4-(2-Methoxyethyl)phenoxy)-2,3-epoxy-propane
CAS 56718-70-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-(4-(2-Methoxyethyl)phenoxy)-2,3-epoxy-propane
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C12 H16 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-2,3-epoxy-propane
InChI-Formel InChI=1S/C12H16O3/c1-13-7-6-10-2-4-11(5-3-10)14-8-12-9-15-12/h2-5,12H,6-9H2,1H3
SMILES COCCc1ccc(OCC2CO2)cc1
IUPAC-Name 2-[[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]methyl]oxiran
Molekulargewicht (g/mol) 208.25
Menge 100 mg
Formelmasse 208.1099 g/mol
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.