Learn More
Hamilton™ 1/4-28-Gewinde 0,118 in (3,0 mm)/Luer-Stecker
Beschreibung
Männliche und weibliche Luer- und Luer-Lower-Anschlüsse 1/4-28 und M6 flache Bodenkonnektoren, Adapter und Koppler,Ventilport- und Spritzenkappen und -stopfenNPT- und UNC Daten vorliegen
Datenblatt
- Anpassungsmaterial– CTFE
- Themen– Männlicher Luer /¼ -28
- Maximaler Druck– 6 bar (87 psi)
- Verkaufsmenge– jeweils 1
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Luer-Fitting (männlich) |
| Material | CTFE |