Learn More
1-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-Dichlorphenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-4-(4-nitrophenyl)piperazin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(4-(((2R,4S)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl)methoxy)phenyl)-4-(4-nitrophenyl)piperazine |
| CAS | 1437468-92-2 |
| Summenformel | C18 H22 O2 |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-16,19H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15+,16+,18-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@H]1CCC2=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 270.366 |
| Formelmasse | 270.162 |