Learn More
1-[4-(4-Morpholinyl)-phenyl]-guanidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7032316
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
247234-41-9
C11H16N4O
220.28
MFCD11986905
ZVZJREQBRCRGLM-UHFFFAOYSA-N
1-4-morpholinophenyl guanidine, n-4-morpholin-4-ylphenyl guanidine, 4-morpholinophenylguanidine, 4-morpholino phenylguanidine, n-4-morpholin-4-yl-phenyl-guanidine, n-4-morpholin-4-yl phenyl guanidine, 1-4-4-morpholinyl phenyl guanidine, 1-4-morpholin-4-yl phenyl guanidine, 2-4-morpholin-4-yl phenyl guanidine
10176830
2-(4-Morpholin-4-ylphenyl)Guanidin
NC(N)=NC1=CC=C(C=C1)N1CCOCC1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
247234-41-9
C11H16N4O
220.28
MFCD11986905
ZVZJREQBRCRGLM-UHFFFAOYSA-N
1-4-morpholinophenyl guanidine, n-4-morpholin-4-ylphenyl guanidine, 4-morpholinophenylguanidine, 4-morpholino phenylguanidine, n-4-morpholin-4-yl-phenyl-guanidine, n-4-morpholin-4-yl phenyl guanidine, 1-4-4-morpholinyl phenyl guanidine, 1-4-morpholin-4-yl phenyl guanidine, 2-4-morpholin-4-yl phenyl guanidine
10176830
2-(4-Morpholin-4-ylphenyl)Guanidin
NC(N)=NC1=CC=C(C=C1)N1CCOCC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-[4-(4-Morpholinyl)phenyl]guanidine
Schmelzpunkt ∼220°C (decomposition)
Dichte 1.309
Menge 1 g
Formelmasse 220.27
Reinheit (%) 98%