Learn More
1,4'-Bipiperidinyl-4'-carboxamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,4'-Bipiperidinyl-4'-carboxamide |
| CAS | 39633-82-4 |
| Summenformel | C11 H21 N3 O |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | [1,4'-Bipiperidine]-4'-carboxamide, 1,4'-Bipiperidinyl-4'-carboxamide, 4-(1-Piperidinyl)-4-(aminocarbonyl)piperidine, 4-Carbamoyl-4-(1-piperidinyl)piperidine, 4-Carbamoyl-4-piperidinopiperidine, NSC 76044, [1,4']Bipiperidinyl-4'-carboxylic acid amide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H21N3O/c12-10(15)11(4-6-13-7-5-11)14-8-2-1-3-9-14/h13H,1-9H2,(H2,12,15) |
| SMILES | NC(=O)C1(CCNCC1)N2CCCCC2 |
| IUPAC-Name | 4-Piperidin-1-ylpiperidin-4-carboxamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 211.3 |
| Formelmasse | 211.1685 |