Learn More
1,4-Bis(phenylethynyl)benzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15413927
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15413927 1 g 1 Gramm
15423927 5 g 5 Gramm
15433927 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15413927 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H30395.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1849-27-0 | C22H14 | 278.354 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1849-27-0
Summenformel C22H14
Molekulargewicht (g/mol) 278.354
MDL-Nummer MFCD00160829
InChI-Schlüssel FPVSTPLZJLYNMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-bis phenylethynyl benzene, 1,4-bis 2-phenylethynyl benzene, benzene,1,4-bis 2-phenylethynyl, p-bis phenylethynyl benzene, 1,4-bis phenylethynyl benzene #, 1,4-bis 2-phenyl-ethynyl-benzene
PubChem CID 624226
IUPAC-Name 1,4-Bis(2-phenylethynyl)benzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C#CC2=CC=C(C=C2)C#CC3=CC=CC=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Bis(phenylethynyl)benzene
Schmelzpunkt 176°C to 178°C
Menge 1 g
Formelmasse 278.36
Reinheit (%) 97%