Learn More
1,4-Bis(trichlormethyl)-2,5-dichlorbenzol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,4-Bis(trichloromethyl)-2,5-dichlorobenzene |
| CAS | 2142-29-2 |
| Summenformel | C8H2Cl8 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 1,4-Dichloro-2,5-bis(trichloromethyl)-Benzene |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H2Cl8/c9-5-1-3(7(11,12)13)6(10)2-4(5)8(14,15)16/h1-2H |
| SMILES | Clc1cc(c(Cl)cc1C(Cl)(Cl)Cl)C(Cl)(Cl)Cl |
| IUPAC-Name | 1,4-Dichlor-2,5-bis(trichlormethyl)benzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 381.73 |
| Formelmasse | 377.7665 |